Learn More
2-Chlor-6-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023526
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11453387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17172.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 603-86-1 | C6H4ClNO3 | 173.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-86-1
Summenformel C6H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.55
MDL-Nummer MFCD00024233
InChI-Schlüssel ICCYFVWQNFMENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-nitrophenol, phenol, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrophenol, 2-chloro-6-nitro-phenol, pubchem4103, 2-nitro-6-chlorophenol, acmc-1aych, 2-chloro-6-nitro-pheno, 2-chlor-6-nitro-phenol, ksc494c1j
PubChem CID 11784
IUPAC-Name 2-Chlor-6-nitrophenol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitrophenol
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Geruch Characteristic
Menge 1 g
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 98%