missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2-Chloro-7H-purin-6-yl)-furan-2-ylmethyl-amine, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31033599
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31033599 1 g
31025981 100 mg
31015612 5 g
31024325 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31033599 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD008036751g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2-Chloro-7H-purin-6-yl)-furan-2-ylmethyl-amine
CAS 101862-47-9
Summenformel C10H8ClN5O
MDL-Nummer MFCD09792860
Menge 1 g
SMILES ClC1=NC(NCC2=CC=CO2)=C3N=CNC3=N1
Molekulargewicht (g/mol) 249.66
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.