Learn More
2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| CAS | 86-39-5 |
| Summenformel | C13H7ClOS |
| MDL-Nummer | MFCD00005067 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | ClC1=CC=C2SC3=C(C=CC=C3)C(=O)C2=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.71 |
| Reinheit (%) | 98% |