Learn More
2-Chlor-N-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433468 250 mg 250 Milligramm
15423468 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56910.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3400-31-5
Summenformel C8H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 169.608
MDL-Nummer MFCD00032667
InChI-Schlüssel ITXNDDPDABTCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-methyl-benzamide, benzamide, 2-chloro-n-methyl, n-methyl-o-chlorbenzamid, 2-chlorophenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 347959
IUPAC-Name 2-Chlor-N-methylbenzamid
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-methylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) 97%