Learn More
2'-Chloracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-84891
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2142-68-9
C8H7ClO
154.6
MFCD00000560
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
72864
1-(2-Chlorphenyl)ethanon
CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2142-68-9
C8H7ClO
154.6
MFCD00000560
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
72864
1-(2-Chlorphenyl)ethanon
CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Bernstein bis Gelb
Dichte 1.1880g/mL
Siedepunkt 228.0°C to 229.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5420 to 1.5450
Menge 25 g
Beilstein 07, I, 151
Relative Dichte 1.188
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig