Learn More
2-Chlorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319649 10 g 10 Gramm
11455573 250 g 250 Gramm
11445573 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13488.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 89-98-5 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
2-Chlorobenzaldehyde has been used in generation of small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and thioureas
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorbenzaldehyd wurde zur Erzeugung einer kleinen fokussierten Bibliothek von Dihydropyrimidinderivaten mit unterschiedlichen Funktionen durch Ein-Topf-Drei-Komponenten-Biginelli-Cyclokondensation von β-Ketoestern, Aldehyden und Thioureas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.8 g/l), Alkohol, Ether, Benzol und Aceton.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-98-5
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.566
MDL-Nummer MFCD00003304
InChI-Schlüssel FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde
PubChem CID 6996
IUPAC-Name 2-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 1.249
pH 2.9
Siedepunkt 212°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5675
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 385877
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.8g/L),alcohol,ether,benzene,and acetone.
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 97%