Learn More
2-Chlorbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022791
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11407677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15706.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 609-66-5 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-66-5
Summenformel C7H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.58
MDL-Nummer MFCD00007973
InChI-Schlüssel RBGDLYUEXLWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzamide, benzamide, 2-chloro, benzamide, o-chloro, o-chloro-benzamide, unii-ke1m5i9i32, chlorobenzamide, pubchem3617, acmc-1aupu, 2-chlorobenzamide, dsstox_cid_30850
PubChem CID 69111
IUPAC-Name 2-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzamide
Schmelzpunkt 140°C to 144°C
Menge 25 g
Beilstein 508510
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 98%