Learn More
2-Chlorobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30005118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005118 100 g 100 Gramm
17962775 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC364640100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-91-2
Summenformel C7 H5 Cl O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
Synonym Benzoic acid, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzoic acid, 2-CBA, NSC 15042, NSC 32737, o-Chlorobenzoic acid
IUPAC-Name 2-Chlorbenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoic acid
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Formelmasse 155.9978