Learn More
2-Chlorobenzophenon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482568 100 g 100 Gramm
11472568 25 g 25 Gramm
11492568 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15867.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5162-03-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-8-5162
Summenformel C13H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
MDL-Nummer MFCD00000558
InChI-Schlüssel VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzophenone
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Siedepunkt 330°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 1869594
Synonym 2-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl phenyl, o-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenylmethanone, benzophenone, 2-chloro, 2-chlorophenyl-phenylmethanone, 2-chlorobenyl phenyl ketone, 2-chloro-phenyl-phenyl-methanone, benzophenone, 2-chloro-6ci,7ci,8ci
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)-Phenylmethanon
PubChem CID 78838
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) ≥99%