Learn More
2-Chlorbenztrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409642
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11409642 100 g 100 Gramm
11419642 500 g -
11429642 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11409642
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10753.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 88-16-4 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-16-4
Summenformel C7H4ClF3
Molekulargewicht (g/mol) 180.554
MDL-Nummer MFCD00000561
InChI-Schlüssel DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, o-chlorobenzotrifluoride, chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl, 2-chloro trifluoromethyl benzene, 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-benzotrifluoride, o-trifluoromethyl chlorobenzene, o-trifluoromethyl phenyl chloride
PubChem CID 6921
IUPAC-Name 1-Chlor-2-(Trifluormethyl)-Benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 1.369
Siedepunkt 151°C to 153°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 100 g
UN-Nummer UN2234
Beilstein 510993
Formelmasse 180.56
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzotrifluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Chlorobenzotrifluoride