Learn More
2-Chlorobenzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467447 500 g 500 Gramm
11447447 25 g -
11457447 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15594.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 89-97-4 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-97-4
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.598
MDL-Nummer MFCD00008108
InChI-Schlüssel KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzylamine, 2-chlorophenyl methanamine, o-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-chloro, o-chlorobenzyl amine, 2-chlorobenzenemethanamine, 2-chloro-benzylamine, benzylamine, o-chloro, 2-chlorophenyl methylamine, unii-l790j4y7a3
PubChem CID 66648
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)Methanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzylamine
Dichte 1.17
Siedepunkt 227°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.562
Menge 500 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 907186
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 96%