Learn More
2-Chlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050374
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
107-07-3
C2H5ClO
80.511
MFCD00002829
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
34
CHEBI:28200
2-Chlorethanol
C(CCl)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
107-07-3
C2H5ClO
80.511
MFCD00002829
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
34
CHEBI:28200
2-Chlorethanol
C(CCl)O
2-Chloroethanol is used in the preparation of several dyes by the alkylation of aniline derivatives with chloroethanol. It is a building block in the production of pharmaceuticals and plasticizers. Also used for manufacture of thiodiglycol. It is a solvent for cellulose acetate and ethyl cellulose, textile printing dyes, in dewaxing, refining of rosin, extraction of pine lignin and the cleaning of machines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethanol
Schmelzpunkt -63°C
Farbe Gelb
Dichte 1.202 g/mL
Siedepunkt 129°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Geruch Ether-like
Strukturformel ClCH2CH2OH
Brechungsindex 1.441
Menge 50 mL
UN-Nummer UN1135
Beilstein 878139
Merck Index 14,3793
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 80.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig