Learn More
2-Chlorethylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unverträglich mit Alkoholen. Amine, Oxidationsmittel. Hygroskopisch.
Ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unverträglich mit Alkoholen. Amine, Oxidationsmittel. Hygroskopisch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloroethyl isocyanate |
Siedepunkt | 135°C |
Flammpunkt | 56°C (132°F) |
Geruch | Pungent |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3080 |
Beilstein | 1071429 |
Formelmasse | 105.52 |
Reinheit (%) | 97% |