Learn More
2-Chlorethylphenyl-Sulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430277 100 g 100 Gramm
11410277 5 g 5 Gramm
11420277 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21690.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 938-09-0 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-09-0
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.668
MDL-Nummer MFCD00025047
InChI-Schlüssel NUJGORANFDSMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl phenyl sulfone, 2-chloroethanesulfonyl benzene, 2-chloroethyl sulfonyl benzene, 2-chloroethylphenylsulfone, 2-chloroethylsulfonyl benzene, sulfone, 2-chloroethyl phenyl, 2-chloroethyl sulphonyl benzene, benzene, 2-chloroethyl sulfonyl, 2-chloroethylphenyl sulfone
PubChem CID 13646
IUPAC-Name 2-Chlorethylsulfonylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl phenyl sulfone
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Siedepunkt 168°C to 174°C (7 mmHg)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 1104341
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 98%