Learn More
2-Chlorethylvinylether ca.95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
100 g-Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloroethyl vinyl ether |
Namenshinweis | ca. 95% |
CAS | 110-75-8 |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -70°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0480g/mL |
Siedepunkt | 109°C |
Flammpunkt | 16°C |