Learn More
2-Chlorhydrochinon, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424127 500 g 500 Gramm
11404127 25 g 25 Gramm
11414127 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19554.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-67-8
Summenformel C6H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.554
MDL-Nummer MFCD00002341
InChI-Schlüssel AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC-Name 2-Chlorbenzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chlorohydroquinone
Schmelzpunkt 97°C to 102°C
Siedepunkt 262°C to 263°C
Menge 500 g
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch