Learn More
2-Chlormandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Chloromandelic acid, is used as a pharmaceutical intermediate as well as in the medicine industry. It is used as a intermediate of clopidrogrel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlormandelsäure, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt sowie in der Medizinindustrie verwendet. Es wird als Zwischenprodukt von Clopidrogrel verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Chlormandelsäure, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt sowie in der Medizinindustrie verwendet. Es wird als Zwischenprodukt von Clopidrogrel verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloromandelic acid |
Schmelzpunkt | 80°C to 85°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2367070 |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. |
Formelmasse | 186.6 |
Reinheit (%) | 98% |