Learn More
2-(chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-Oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 208.65 |
Reinheit (%) | 95% |