Learn More
2-Chlorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-90437 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10722231 5 g Glasflasche 5 Gramm
10072250 100 g Glasflasche 100 Gramm
10635632 500 g Glasflasche 500 Gramm
10239603 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
11954681 10 kg Kunststoffbehälter 10 Kilogramm
5 options
Artikelnummer. 10722231
Marke: Thermo Scientific Acros 180990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-57-8
Summenformel C6H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
MDL-Nummer MFCD00002159
InChI-Schlüssel ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC-Name 2-Chlorphenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenol
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 8.0°C
Dichte 1.2620g/mL
Siedepunkt 173.0°C to 175.0°C
Flammpunkt 63°C
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4OH
Brechungsindex 1.5580 to 1.5600
Menge 5 g
Beilstein 06,183
Merck Index 15,2157
Relative Dichte 1.262
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viskosität 4.11 mPa.s (25°C)
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 98+%