Learn More
2-Chlorotrityl Chloride (90%), TRC
Artikelnummer. 30358605
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358605 1 g 1 Gramm
30354017 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30358605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4222601G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42074-68-0
Summenformel C19 H14 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 313.22
Synonym 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Clotrimazole Imp. C (EP), Benzene, 1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)-, 2-Chlorophenyldiphenylchloromethane, 2-Chlorophenyldiphenylmethyl chloride, Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane, Diphenyl-2-chlorophenylmethyl chloride, o-Chlorotriphenylchloromethane
IUPAC-Name 1-chloro-2-[chloro(diphenyl)methyl]benzene
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Formelmasse 312.0473