Learn More
2-Cyano-4-(trifluormethyl)-Benzolboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416526 250 mg 250 Milligramm
15406526 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61451.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1218790-84-1 | C8H5BF3NO2 | 214.938 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1218790-84-1
Summenformel C8H5BF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.938
InChI-Schlüssel DELAZGQTKSRLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-cyano-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, acmc-209ail, 2-cyano-4-trifluoromethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 53216599
IUPAC-Name [2-cyan-4-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C#N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 214.94
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest