Learn More
2-Cyclopropyl-L-Glycin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492619
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15492619 1 g 1 Gramm
15412629 250 mg 250 Milligramm
15402629 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H65755.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 49606-99-7 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Cyclopropyl-L-Glycin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unverträglich mit Hitze und Oxidationsmitteln. Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49606-99-7
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD06659116
InChI-Schlüssel BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-cyclopropylglycine, s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, h-cyclopropyl-gly-oh, 2-cyclopropyl-l-glycine, l-cyclopropyl glycine, 2s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, s-amino-cyclopropyl-acetic acid, alpha-cyclopropylglycine, s-amino cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 1501944
SMILES [NH3+][C@@H](C1CC1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclopropyl-L-glycine
Farbe Weiß
Beilstein 5728866
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC-Name (2S)-2-amino-2-cyclopropylessigsäure
Menge 1 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin