Learn More
2-D08, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481057 50 mg 50 Milligramm
16467537 5 mg -
16443246 25 mg 25 Milligramm
16425596 100 mg 100 Milligramm
16414798 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16481057 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114166
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 2-D08 is a cell permeable, mechanistically unique inhibitor of protein SUMOylation. 2-D08 also inhibits Axl with an IC50 of 0.49 nM.
2-D08 is a cell permeable, mechanistically unique inhibitor of protein SUMOylation. 2-D08 also inhibits Axl with an IC50 of 0.49 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-D08
CAS 144707-18-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2O)OC3=CC=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease