Learn More
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15440337
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
74299-50-6
C10H14N5Na2O12P3
535.15
MFCD00080335
JEKDCIBJADJZSK-DZVPOJRENA-L
2'-deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt
131674273
Dinatrium;[[[(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat
[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C2=NC=N1
74299-50-6
C10H14N5Na2O12P3
535.15
MFCD00080335
JEKDCIBJADJZSK-DZVPOJRENA-L
2'-deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt
131674273
Dinatrium;[[[(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat
[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C2=NC=N1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphatdinatriumsalz wird als Substrat für eine Vielzahl von Polymerasen, einschließlich DNA-Polymerase und reverse Transkriptase, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Formelmasse 535.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver