Learn More
2'-Deoxycytidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468886
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468886 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYD0184
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxycytidine
CAS 951-77-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H13N3O4
Menge 100 mg
Synonym Deoxycytidine Cytosine deoxyriboside Deoxyribose cytidine
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C=C2)N)=O)O1)O
Molekulargewicht (g/mol) 227.22
Formelmasse 227.22
Reinheit (%) 96.57%
Güte Research
Physikalische Form Powder