Learn More
Thermo Scientific™ 2'-Deoxyguanosinhydrat, 99 %
Click to view available options
Menge:
100mg
500mg
961-07-9
C10H13N5O4
267.245
MFCD00150760
YKBGVTZYEHREMT-KVQBGUIXSA-N
2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
187790
CHEBI:17172
2-Amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
C1C(C(OC1N2C=NC3=C2NC(=NC3=O)N)CO)O
961-07-9
C10H13N5O4
267.245
MFCD00150760
YKBGVTZYEHREMT-KVQBGUIXSA-N
2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
187790
CHEBI:17172
2-Amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
C1C(C(OC1N2C=NC3=C2NC(=NC3=O)N)CO)O
Deoxyguanosine (dG) is a purine nucleoside that upon sequential phosphoylation (kinases) forms dGTP which is used by DNA polymerases and reverse transcriptases to synthesis DNA(s). Deoxyguanosine is the most electron rich of the four canonical bases and includes many nucleophilic sites which are susceptible to oxidative damage. This makes deoxyguanosine and its oxidized derivatives useful reagents to study mechanisms of oxidative damage to nucleosides and nucleotides.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Desoxyguanosin (dG) ist ein Purin-Nukleosid, das nach sequenzieller Phosphorylation (durch Kinasen) dGTP bildet, das von DNA-Polymerasen und reversen Transkriptasen zur DNA-Synthese verwendet wird. Desoxyguanosin ist das elektronenreichste der vier kanonischen Basen und umfasst viele nukleophile Stellen, die anfällig für oxidative Schäden sind. Dies macht Desoxyguanosin und seine oxidierten Derivate zu nützlichen Reagenzien für die Untersuchung von Mechanismen oxidativer Schäden an Nukleosiden und Nukleotiden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyguanosine hydrate
Beilstein 39814
Menge 100mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 267.25 (Anhydrous)
Optische Drehung −32° (c=0.5 in Water)
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.