Learn More
2'-Deoxyinosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489336
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16489336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16489336 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW008638
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyinosine
CAS 890-38-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N4O4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (198.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)C3)C2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 252.23
Formelmasse 252.23
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease