Learn More
2'-Desoxyuridin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate disodium salt is used in conjunction with uracil DNA glycosylase to prevent carryover contamination in PCR. The dUTP is substituted for dTTP in the PCR reaction, used to study the distribution, specificity and kinetics of deoxyuridine 5?-triphosphate nucleotidohydrolase(s) (dUTPase, EC 3.6.1.23). dUTPase are important enzymes that protect cells from the incorporation of dUTP into DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2′-Deoxyuridin-5′-Triphosphat-Dinatriumsalz wird in Verbindung mit Uracil DNA-Glykosylase verwendet, um eine Verschleppungskontamination in der PCR zu verhindern. dUTP wird in der PCR-Reaktion durch dTTP ersetzt, um die Verteilung, Spezifität und Kinetik von Desoxyuridin 5′-Triphosphat Nucleotidohydrolase(n) (dUTPase, EC 3.6.1.23) zu untersuchen. dUTPase sind wichtige Enzyme, die Zellen vor der Integration von dUTP in DNA schützen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate disodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 537.11 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only