Learn More
2-(Difluormethoxy)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384046 1 g 1 Gramm
11394046 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19165.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 243863-36-7 | Molecular Formula: C8H9F2NO | Molecular Weight: 173.163 g/mol
2-(Difluoromethoxy)benzylamine is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Difluormethoxy)benzylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch in der chemischen Forschung eingesetzt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wasser und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 243863-36-7
Summenformel C8H9F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.163
MDL-Nummer MFCD00236229
InChI-Schlüssel GGXXUJUQXAOYPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-difluoromethoxy benzylamine, 2-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-2-difluoromethoxy phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-difluoromethoxy, 2-difluoromethoxy phenyl methylamine, acmc-20a5tk, 2-difluoromethoxy-benzylamine, 2-difluoromethoxy benzyl amine
PubChem CID 1514062
IUPAC-Name [2-(difluormethoxy)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)OC(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Brechungsindex 1.491
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 173.16
Reinheit (%) 97%