Learn More
2-Dimethylaminoethiolhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10060880
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
13242-44-9
C4H11NS·HCl
141.67
MFCD00012633
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87
25798
2-(Dimethylamino)ethanthiol;hydrochlorid
CN(C)CCS.Cl
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
13242-44-9
C4H11NS·HCl
141.67
MFCD00012633
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87
25798
2-(Dimethylamino)ethanthiol;hydrochlorid
CN(C)CCS.Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 154°C to 159°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2SH·HCl
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 141.67
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.