Learn More
2-Dimethylaminoethylchlorid Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10449600
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
4584-46-7, 107-99-3
C4H10ClN·HCl
144.05
MFCD00012516
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride
11636816
CHEBI:78153
2-Chlor-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
CN(C)CCCl.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
4584-46-7, 107-99-3
C4H10ClN·HCl
144.05
MFCD00012516
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride
11636816
CHEBI:78153
2-Chlor-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
CN(C)CCCl.Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 203.0°C to 210.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2Cl·HCl
Menge 5 g
Beilstein 04, 133
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol (20°C)
Formelmasse 144.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.