Learn More
2-(Diphenylphosphino)Benzaldehyd Oxime, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428397 5 g 5 Gramm
15418397 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51903.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 153358-05-5 | Molecular Formula: C19H16NOP | Molecular Weight: 305.32 g/mol
It is used in the synthesis, structure and applications to the catalytic rearrangement and dehydration of aldoximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese, Struktur und Anwendungen zur katalytischen Neuanordnung und Dehydrierung von Aldoximen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153358-05-5
Summenformel C19H16NOP
Molekulargewicht (g/mol) 305.32
MDL-Nummer MFCD16251585
InChI-Schlüssel XHIVESUSSLEMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino benzaldehyde oxime, n-2-diphenylphosphino benzylidene hydroxylamine, e-n-2-diphenylphosphanyl phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 98043674
IUPAC-Name (NZ)-N-[(2-diphenylphosphanylphenyl)methylidene]hydroxylamin
SMILES ON=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 305.32
Reinheit (%) 95%