Learn More
2-(Diphenylphosphino)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400507 1 g 1 Gramm
11410507 5 g 5 Gramm
11420507 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22389.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17261-28-8 | C19H15O2P | 306.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17261-28-8
Summenformel C19H15O2P
Molekulargewicht (g/mol) 306.30
MDL-Nummer MFCD00674024
InChI-Schlüssel UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino benzoic acid, 2-diphenylphosphinobenzoic acid, benzoic acid, 2-diphenylphosphino, o-diphenylphosphinobenozic acid, 2-carboxyphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzoic acid, benzoic acid, diphenylphosphino, o-diphenylphosphino benzoic acid, dppbac, acmc-1bt7u
PubChem CID 87021
IUPAC-Name 2-Diphenylphosphanylbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Schmelzpunkt 174°C to 181°C
Menge 1 g
Formelmasse 306.31
Reinheit (%) 97%