Learn More
2-(Diphenylphosphino)Benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30365395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365395 5 g 5 Gramm
30360770 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365395 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4152805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17261-28-8
Summenformel C19H15O2P
Molekulargewicht (g/mol) 306.29
Synonym (2-Carboxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphanyl)benzoic Acid, o-(Diphenylphosphino)benzoic Acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diphenylphosphino)benzoic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H15O2P/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Formelmasse 306.081