Learn More
2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilan, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10443745
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
18586-39-5
C20H29O3PSi
376.51
MFCD00015125
HLXCYTXLQJWQFG-UHFFFAOYSA-N
2-diphenylphosphino ethyltriethoxysilane, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphine, phosphine, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphane, phosphine,diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, triethoxysilyl ethyl diphenylphosphine, ksc268s0d
87708
diphenyl[2-(triethoxysilyl)ethyl]phosphane
CCO[Si](CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
18586-39-5
C20H29O3PSi
376.51
MFCD00015125
HLXCYTXLQJWQFG-UHFFFAOYSA-N
2-diphenylphosphino ethyltriethoxysilane, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphine, phosphine, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphane, phosphine,diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, triethoxysilyl ethyl diphenylphosphine, ksc268s0d
87708
diphenyl[2-(triethoxysilyl)ethyl]phosphane
CCO[Si](CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 182.0°C (1.3 mmHg)
Flammpunkt 134.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 376.51
Reinheit (%) 92%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.