Learn More
2-Ethenyl-3,4-Dihydroquinazolin-4-on, TRC
Artikelnummer. 30138001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138001 50 mg 50 Milligramm
30136409 250 mg 250 Milligramm
30010500 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB12635050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91634-12-7
Summenformel C10H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
IUPAC-Name 2-Ethenyl-3H-Quinazolin-4-eins
SMILES Oc1nc(C=C)nc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)12-9/h2-6H,1H2,(H,11,12,13)
Formelmasse 172.0637