Learn More
2-Ethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437816
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437816 500 g 500 Gramm
11417816 25 g 25 Gramm
11427816 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14758.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 134-11-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2-Ethoxybenzoic acid is used in thermally induced solvent-free reactions of triphenylbismuth with a series of thiols and carboxylic acids. It serves as an active component of dental cement. Further, it prevents the entry of root-canal pathogens into periapical regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethoxybenzoesäure wird bei thermisch induzierten lösungsmittelfreien Reaktionen von Triphenylbismuth mit einer Reihe von Thiolen und Carbonsäuren verwendet. Es dient als aktiver Bestandteil von Dentalzement. Außerdem verhindert es das Eindringen von Wurzelkanalpathogenen in periapische Regionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-11-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00002438
InChI-Schlüssel XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-ethoxy, benzoic acid, o-ethoxy, o-ethylsalicylic acid, benzoic acid, ethoxy, 2'-carboxyphenetole, 2-ethoxy benzoic acid, 2-ethoxy-benzoic acid, pubchem20122, ortho-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 67252
IUPAC-Name 2-ethoxybenzoesäure
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.105
Siedepunkt 174°C to 175°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.541
Menge 500 g
Beilstein 2691039
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%