Learn More
2-Ethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436466 500 g 500 Gramm
11416466 25 g 25 Gramm
11426466 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24755.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-71-3 | Molecular Formula: C8H10O2 | Molecular Weight: 138.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-71-3
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002187
InChI-Schlüssel MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
PubChem CID 66755
IUPAC-Name 2-Ethoxyphenol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyphenol
Schmelzpunkt 24°C to 27°C
Dichte 1.1
Siedepunkt 214°C to 216°C
Flammpunkt 86°C (187°F)
Geruch Phenol-like
Menge 500 g
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%