Learn More
2-Ethyl-2-Phenyl-1,3-Propanediol, TRC
Artikelnummer. 30376884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376884 100 mg
30376285 250 mg
30374644 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE247650100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24765-56-8
Summenformel C11H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.24
IUPAC-Name 2-Ethyl-2-Phenylpropan-1,3-Diol
SMILES CCC(CO)(CO)c1ccccc1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-2-phenyl-1,3-propanediol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O2/c1-2-11(8-12,9-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,2,8-9H2,1H3
Formelmasse 180.115