Learn More
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,2-ethyl-4-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-ethyl-4-methyl, 2-ethyl-5-formyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, acmc-20lc80, 2-ethyl-4-methyl-5-formylimidazole, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-ethyl-5-methyl |
Formelmasse | 138.17 |
Reinheit (%) | 97% |