Learn More
2-Ethylphenol, 98+ %
Artikelnummer. 11361357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361357 10 g 10 Gramm
11371357 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01637.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-00-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-00-6
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002249
InChI-Schlüssel IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethylphenol, phlorol, phenol, 2-ethyl, phenol, o-ethyl, ethylphenol, 1-ethyl-2-hydroxybenzene, 1-hydroxy-2-ethylbenzene, phenol, ethyl, florol, o-ethyl phenol
PubChem CID 6997
ChEBI CHEBI:34275
IUPAC-Name 2-Ethylphenol
SMILES CCC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylphenol
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.018
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 10 g
UN-Nummer UN3145
Beilstein 1099397
Merck Index 14,3839
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) ≥98%