Learn More
2-Ethylphenylhydrazin-hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482878 250 g 250 Gramm
11462878 10 g 10 Gramm
11472878 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16853.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19398-06-2 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19398-06-2
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.20
MDL-Nummer MFCD00071599
InChI-Schlüssel JHPOWXCLWLEKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenylhydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hcl, 2-ethylphenylhydrazine, hcl, 1-2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2-ethylphenyl-, monohydrochloride, 2-ethylphenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2733209
SMILES CCC1=CC=CC=C1NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼178°C (decomposition)
Dichte 1.21
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3697547
IUPAC-Name (2-Ethylphenyl)hydrazin
Formelmasse 172.66
Reinheit (%) 98%