Learn More
2-Ethylphenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30381148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381148 100 mg
30376557 250 mg
30381063 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381148 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE926055100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19398-06-2
Summenformel C8H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 172.66
SMILES Cl.CCc1ccccc1NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Formelmasse 172.0767