Learn More
2-Fluor-3-Methoxybenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10153054 1 g 1 Gramm
10264914 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153054 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425830010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 103438-88-6
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD03411962
InChI-Schlüssel LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 3774463
IUPAC-Name 2-Fluor-3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(OCH3)CHO
Menge 1 g
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke