Learn More
2-Fluor-3-Methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352709 5 g 5 Gramm
11342709 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352709 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26729.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103438-88-6
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD03411962
InChI-Schlüssel LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 3774463
IUPAC-Name 2-Fluor-3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 97%