Learn More
2-Fluor-3-methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493047 5 g 5 Gramm
15483047 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12280.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 315-31-1 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 315-31-1
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00042504
InChI-Schlüssel DGNAETGARNTCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-benzoic acid, maybridge1_003142, pubchem1328, fluoro-3-methylbenzoic acid, ksc222a8b, 3-methyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-3-methyl benzoic acid
PubChem CID 2737379
IUPAC-Name 2-Fluor-3-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 5 g
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%