Learn More
2-Fluor-3-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449828 1 g 1 Gramm
15459828 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63235.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 317-46-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluoro-3-Nitrobenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317-46-4
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
MDL-Nummer MFCD06797825
InChI-Schlüssel WLGUSLGYTNJJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-3-nitro benzoic acid, 3-carboxy-2-fluoronitrobenzene, pubchem1398, acmc-1ajf3, ksc494k8n, benzoic acid,2-fluoro-3-nitro
PubChem CID 18672992
IUPAC-Name 2-Fluor-3-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest