Learn More
2-Fluor-3-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489718 100 g 100 Gramm
15479718 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15489718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63173.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 437-86-5 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 437-86-5
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD03412242
InChI-Schlüssel NBCNUIXYBLFJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitrotoluene, 2-fluoro-3-methylnitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro, pubchem1591, 2-fluor-3-nitrotoluol, acmc-1agoj, ksc235o7n, 2-fluoro-3-methyl-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro-benzene, 1-methyl-2-fluoro-3-nitro-benzene
PubChem CID 13470957
IUPAC-Name 2-Fluor-1-Methyl-3-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-nitrotoluene
Schmelzpunkt 19°C (decomposition)
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.276 g/mL
Siedepunkt 111°C (12 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2442082
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.