Learn More
2-Fluor-3-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054769
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15479718 25 g 25 Gramm
15489718 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15479718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63173.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 437-86-5 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 437-86-5
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD03412242
InChI-Schlüssel NBCNUIXYBLFJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitrotoluene, 2-fluoro-3-methylnitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro, pubchem1591, 2-fluor-3-nitrotoluol, acmc-1agoj, ksc235o7n, 2-fluoro-3-methyl-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro-benzene, 1-methyl-2-fluoro-3-nitro-benzene
PubChem CID 13470957
IUPAC-Name 2-Fluor-1-Methyl-3-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-nitrotoluene
Schmelzpunkt 19°C (decomposition)
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.276 g/mL
Siedepunkt 111°C (12 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2442082
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit