Learn More
2-Fluor-3-(trifluormethyl)-Benzolborsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409786 1 g 1 Gramm
11419786 5 g 5 Gramm
11319629 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20280.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115029-22-6 | C8H3F4O2 | 207.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115029-22-6
Summenformel C8H3F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.10
MDL-Nummer MFCD00040980
InChI-Schlüssel XVEAMDNSCPPPCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem2741, acmc-1boz3, ksc489q1l, rarechem al bo 0625
PubChem CID 518002
IUPAC-Name 2-Fluor-3-(trifluormethyl)-Benzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 1 g
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) 98%